Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM Gibco™,con alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato, se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tisulares humanos ex vivo.
Marca:  Gibco™ 10569069
324.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24273" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11360872
  • 357.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
  • Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
  • El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC, células de músculo liso y líneas de células como HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
1 X
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Estéril con filtro
Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, cultivo de células de mamífero
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™
Temperatura ambiente
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Libre de material de origen animal
Líquido
Suplementos de suero estándar
Estéril con filtro
Sin HEPES
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
5 L
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3062379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number10569069,10569077,10569010
Número de lote2523822 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10569069,10569077,10569010
Número de lote2645318 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10569069,10569077,10569010
Número de lote2783473 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10569069,10569077,10569010
Número de lote2523826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10569069,10569077,10569010
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato > Producción de anticuerpos y cultivos celulares, cultivo de células de mamíferos; 5 l
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.