Learn More
Gibco™ EBSS, sin calcio, sin magnesio, sin rojo fenol
Para su uso con una amplia variedad de aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Marca: Gibco™ 14155063
Descripción
La solución salina equilibrada de Earle (EBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La EBSS Gibco está formulada sin calcio ni magnesio para quelantes de enjuague del cultivo antes de la disociación celular. Esta EBSS se fabrica de la siguiente manera: con glucosa y bicarbonato de sodio; sin calcio, magnesio o rojo fenol. Libre de material de origen animal. Está disponible la formulación completa.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
Almacenar a temperatura ambiente. Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Gibco™ | |
500 mL | |
Variedad de aplicaciones de cultivo celular; como lavado de células antes de la disociación; transporte de células o muestras de tejido; dilución de células para el recuento; y preparación de reactivos | |
7,0 - 8,1 | |
Temperatura ambiente | |
Líquido |
Libre de material de origen animal | |
1 X | |
Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) | |
Sal equilibrada de Earle | |
270 - 310 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3064187 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 14155063 |
2516121 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14155063 |
2477793 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14155063 |
2516117 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14155063 |
2516119 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14155063 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
7Minutes
51Seconds
18
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.