Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
Marca:  Gibco™ 11875-093
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15364138
  • 28.47€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
El medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 es adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
  • El RPMI se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin HEPES
  • Único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Células leucémicas
1 X
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Estéril con filtro
Glutamina, Rojo de fenol
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Libre de material de origen animal
Líquido
Suplementos de suero estándar
Estéril con filtro
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Gibco™
Temperatura ambiente
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3047859 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Número de lote2572154 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Número de lote2592088 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Número de lote2591984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Número de lote2592092 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number11875176,11875101,11875168,11875-093,11875085
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio RPMI 1640 > 500mL
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.