Learn More
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marca:  Resch Glas™ 9400260
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10364641
  • 93.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Especificaciones
Especificaciones
Natural
1,1 in, 28 mm
Soda Lime Glass
30 ml
3 in.
Rolled Rim
Polietileno
76 mm
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Clear
No estéril
A variety of laboratory applications
Polyethylene
1 oz
Snap Cap
Vial con borde enrollado
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio > Diámetro exterior: 28 mm; capacidad: 30 ml