Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio
Almacene muestras de manera segura con viales de vidrio con perfil bajo o achaparrado. Los viales de muestras con cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Los tapones de rosca de polipropileno Fisherbrand™ se venden por separado.
Marca:  Fisherbrand™ 15304789
75.65 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15304789
  • 130.00€ / paquete de 399
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio neutral de tipo 1B transparente
  • Opciones de forma alta y baja con tamaños de cuello estándar
  • 1 dram equivale a aproximadamente 3,55 ml (o 0,125 fl. oz.)
  • Adecuado para medios, diagnóstico, almacenamiento, pantalla y aplicaciones de recolección de muestras
  • Los tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio neutro (tipo IB)
Tall form
67 mm
17 mm
10,5 mL
Tapón de rosca
15 mm
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio > Perfil alto; 10,5 ml