Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia graduadas estériles
Descripción
- Transparente
- Contiene graduaciones
- Estéril
Especificaciones
PEBD | |
Sí | |
Paquete de 500 | |
En envase individual | |
155 mm |
25 | |
0.5 ml | |
40 μl | |
3 ml | |
Pipeta de transferencia |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia graduadas estériles > Capacidad: 3 ml; Gotas/ml: 25
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido