Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón hueco de vidrio se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2820253
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11790964
  • 46.75€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
  • Con graduación de tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
5 ml
70 mm
10/19 NS esmerilada estándar
Sí
Vidrio
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,04 ml
±0,04 ml
A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio > Capacidad: 5 ml; junta de toma: Esmerilado estándar NS 10/19
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.