Learn More
Glycerol, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glycerol |
Densidad | 1.25g/mL |
Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
Punto de ignición | 698°F |
Fórmula lineal | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Cantidad | 1 L |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 635685 |
Densidad del vapor | 3.1 (vs air) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.09g/mol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Glycerol
Título del producto
Glycerol, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido