Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
2000 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Descripción
- Cuello grande
- Resistentes a roturas
- No estéril
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Color | Natural |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 101mm |
Cantidad | 68/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 101mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE, CE N°1935/2004 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido