Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, IVD, EC N°1935/2004
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Estériles o asépticos mediante radiación
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 57 mm |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 57 mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 250 ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido