Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Diámetro interior del cuello (métrico):
22 mm
28 mm
29 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Descripción
- Resistentes a roturas
- Con graduaciones moldeadas
- Con tapón de rosca con junta moldeada o tapón con bisagras con reborde interior y anillo de seguridad
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 29 mm |
Incluye | Tapón con bisagras de LDPE rojo |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 70 mm |
Cantidad | 100/cartón |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 70 mm |
Color del tapón | Rojo |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
4Minutes
20Seconds
53
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido