Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Blue Gradations
Cilindro de medición de forma alta, según DIN 12 680 (vidrio)/ISO 6706, con base hexagonal. Para su uso en laboratorios, químicos, talleres, trabajos de campo al aire libre y en cualquier lugar donde se tengan que realizar mediciones volumétricas durante la producción.
Marca: Buerkle™ 7503-0100
Descripción
- PP, muy transparente
- Clase B (DIN 12681 / ISO 6706)
- Graduación en azul con anillos en los puntos principales
- A prueba de rotura.
- Calibrado en “ pulgadas”
Especificaciones
100 mL | |
Categoría B DIN 12681/ISO 6706 | |
33 mm | |
1 | |
Esterilizable en autoclave | |
Químicos, durante el trabajo de campo al aire libre y donde sea necesario realizar mediciones volumétricas durante la producción, laboratorios, taller | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
Polipropileno | |
Grabado | |
Graduación en azul con anillos en los puntos principales | |
1 ml | |
Redondo | |
Azul | |
250 mm |