Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-Flex 1 y accesorios
Spin more with less! High capacity and flexibility—all in a small footprint.
Marca: Thermo Scientific™ 75003309
134.62 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24378" para aplicar la oferta.
Descripción
Spin more with less! Whether clinical and diagnostic applications or cell culture and other research, now spin conical tubes, blood tubes and microplates all in one rotor for a small-footprint General Purpose centrifuge. High capacity and flexibility—all in a small footprint.
- Las tapas de biocontención Autolock y ClickSeal permiten intercambios de rotor y bloqueo de tapa rápidos con una sola mano
- Gira tubos de sangre, tubos cónicos y microplacas sin cambiar el rotor ni los cubos
- Obtenga resultados más rápido sin necesidad de cambiar los componentes
- Limite el mantenimiento del rotor y el potencial de contaminación con la tecnología de revestimiento deslizante, que elimina la necesidad de grasa y lubricantes
Especificaciones
Juntas tóricas de repuesto del rotor H-Flex 1 Thermo Scientific, juego/2 | |
Rotor basculante | |
Sí | |
Set of 2 |
EPDM | |
Thermo Scientific Sorvall series Legend X1 y ST16, Thermo Scientific series Multifuge X1 y Megafuge 16, Thermo Scientific serie SL 16 | |
No esterilizable en autoclave |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31