Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham con suplemento GlutaMAX™
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, suplemento GlutaMAX™
36.36€ - 319.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Línea de células | CHO |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10404972
|
Gibco™
31765027 |
500 mL |
36.36€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11514446
|
Gibco™
31765068 |
10 x 500 mL |
319.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La mezcla de nutrientes F12 de Ham (F-12) fue diseñada para la siembra en placa de un único tipo celular sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO). F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO, además de usarse para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamífero, incluidos condrocitos y células epiteliales de próstata de rata. Ofrecemos una variedad de modificaciones de F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.En comparación con otros medios basales, el medio F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha llevado a una variedad de formulaciones mejoradas. El F-12 Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio F-12 Gibco™ se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (31765-035). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El medio F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, F-12 requiere suplementación, comúnmente con suero bovino fetal (SBF) al 10 %. F12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1.176 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 del 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
CHO | |
Líquido | |
Piruvato sódico, GlutaMAX, Rojo de fenol | |
Desde 7,2 hasta 7,4 |
De 2 a 8 °C | |
1 X | |
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham | |
Cultivo de células de mamíferos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses