Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sistema de aspiración portátil HandE-Vac
A complete set of tools for aspiration—rapidly remove supernatant from a variety of cell culture or multi-well plates and dishes with the Argos Technologies HandE-Vac Handheld Aspirator.
Marca: Cole-Parmer™ Essentials EV500
Includes: El juego del operador manual incluye soporte de seguridad, adaptador de plástico de un canal con eyector, adaptador de plástico de 8 canales con eyector, adaptador de acero inoxidable de 8 canales con eyector
Descripción
Uso con pipetas Pasteur, pipetas de aspiración de plástico o una variedad de adaptadores para aplicaciones específicas. El botón sensible a la presión en la parte superior de la unidad controla la cantidad específica de vacío aplicado. Funciona con una fuente de vacío interna estándar o con los sistemas de aspiración M-Vac o E-Vac esterilizables en autoclave.Especificaciones
E-Vac Only | |
No | |
Negro | |
Ergonómico | |
EV500 | |
HandE-Vac | |
4 L | |
E-Vac, M-Vac o fuente de vacío interna |
Juego completo del controlador de mano HandEvac y aspirador portátil HandEvac (incluye EV501, EV503, EV514, EV520, EV526) | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Plástico | |
1 o 8 | |
Aspirador portátil | |
Aspirador portátil HandE-Vac | |
Adaptador de plástico de un canal con eyector para punta desechable, soporte de seguridad HandE-Vac, adaptador de plástico de 8 canales con eyector para punta desechable y adaptador de acero inoxidable de 8 canales |