Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Marca: DWK Life Sciences 420400-2505
283.97 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24211" para aplicar la oferta.
Descripción
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
- Vidrio de borosilicato duradero
- Con adaptadores de flujo
- Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
- Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
- El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
- Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
- El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
- Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Especificaciones
Sí | |
5/caja | |
25 mm | |
14,5 psi | |
25 ml | |
Vidrio borosilicatado tipo I clase A | |
Luer Lock macho | |
2 N de NaOH o etanol al 100 % |
Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico | |
De 0 a 50 °C | |
Columna de cromatografía Economy | |
20 μm | |
50 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
4,91 cm3 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de cromatografía
Los mejores productos seleccionados para ustedPromo Code: 24211Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
12Minutes
3Seconds
35New Offer Ahorre hasta un 67%