Learn More
OHAUS™ Balanzas de plato colgante
Alta precisión y un valor extraordinario.
Marca:  OHAUS™ 80000009
415.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10302952
  • 426.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Modelos con brazo y dial Vernier.
Características estándar
  • La construcción resistente incluye un plato y arco de acero inoxidable serializados; cojinetes recubiertos de ágata; pivotes esmerilados con precisión; y brazo de aluminio fundido para ofrecer una larga duración y un rendimiento preciso.
  • Los brazos con niveles y muescas incluyen pesas con ventanas con indicación de centro que aumentan la visibilidad, mientras que el dispositivo de lectura en el extremo sin paralaje permite el uso incluso en condiciones de iluminación agresiva.
  • Otras características incluyen amortiguación magnética para ralentizar la oscilación; compensador de ajuste a cero de carga por resorte; plataforma de gravedad específica con almacenamiento automático; y un dial Vernier de lectura directa (solo en n.º cat. 02-020-10)
Los modelos con n.º de cat. 02-020-10 El brazo frontal está graduado de 10 a 100 g en incrementos de 10 g; el brazo trasero, de 100 a 200 g en incrementos de 100 g; el dial Vernier, de 0 a 10 g en incrementos de 0,01 g.
N.º de cat. 02-021 El brazo delantero está graduado de 0 a 1 g en incrementos de 0,01 g; el segundo brazo de 1 a 10 g en incrementos de 1 g; el tercer brazo, de 10 a 100 g en incrementos de 10 g; el cuarto brazo, de 100 a 200 g en incrementos de 100 g.
Service Plan
Contrato de asistencia técnica disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3,5 in
7 pulg
0,5 in
1,27 cm
22,86 cm
14 in
5 años
Balanza Dial-O-Gram™
9 cm
100 x 10 g (brazo frontal, segundo y tercero), 10 x 0,0
17,78 cm
9 pulg
310-00
35,56 cm
300 g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
OHAUS™ Balanzas de plato colgante > Dial-O-Gram; Capacidad: 310 g