Learn More
Thermo Scientific™ Sonda externa Hastelloy PT1000
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova
Marca: Thermo Scientific™ CIC0001449
77.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova
Especificaciones
Sonda externa Hastelloy PT1000, 0-400 °C, Hastelloy, para todos los tamaños de placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Cimarec+ y SuperNuova+ | |
0°C a 400°C | |
Digital |
Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova | |
Accesorio, sonda |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30