Learn More
Cole-Parmer™ Red protectora de HDPE Poly-Net™
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE. La red protectora de HDPE Poly-Net™ se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Marca: Cole-Parmer™ 09405-21
570.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24211" para aplicar la oferta.
Descripción
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE.La red protectora de HDPE Poly-NetTM se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Utilice los modelos de 6,35 a 15,87 mm (1/4 a 5/8 pulgadas) de diámetro para los instrumentos más pequeños (termómetros, pipetas, electrodos, tubos, jeringas y frascos pequeños). Utilice los modelos de 25,4 a 254 mm (1 a 10 pulgadas) de diámetro para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas. La red de calibre pesado Poly-Net es más rígida que la de malla estrecha y se usa cuando se necesita una protección adicional.- Red de HDPE robusta y resistente
- Disponible en paquetes de diez
- Disponible con distintos diámetros para ajustarse a la mayoría de los recipientes
- Se pueden cortar a la longitud deseada
- Soportan una temperatura máxima de 51 °C (125 °F)
Especificaciones
Azul | |
80 °C | |
0439-AZUL | |
Poly-Net de malla cerrada | |
250 m |
16 a 25 mm | |
Protección adicional | |
1 unidad | |
Para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de cromatografía
Los mejores productos seleccionados para ustedPromo Code: 24211Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorre hasta un 67% -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%