Learn More
Buerkle™ Bidón de HDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Descripción
- Para el almacenamiento o transporte
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Con aprobación UN para el transporte
- Se incluye tapa roscada sin válvula de drenaje; tapa roscada con válvula de drenaje disponible como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Capacidad (métrico) | 10 L |
Certificaciones/conformidad | Aprobación de UN 3H1/X1.9/250 |
Tamaño del tapón | 1427-9105, Orig. Screw Cap DIN50 |
Tipo de tapón | Tornillo, a prueba de manipulaciones |
Color | Transparent |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 40,5 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 x 190 x 310 mm |
Dimensiones (L x An) | 230 x 190 mm |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Buerkle™ Bidón de HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido