Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable ViscoDispo de HDPE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
El muestreador desechable Buerkle™ ViscoDispo se puede utilizar para tomar muestras de medios de alta viscosidad hasta 100.000 mPas. El mango ergonómico y la barra de extracción muy estable facilitan la retirada de sustancias viscosas.
Marca:  Buerkle™ 5393-3321
315.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10286942
  • 326.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Mango ergonómico
  • Cierres herméticos
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Sala limpia fabricada, envasada individualmente
  • Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
  • Diámetro de rosca de 10 mm
  • Ø 21 mm
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador ViscoDispo
Envasado individual
100 mL
Estéril
21 mm
21 mm
HDPE
Las puntas de pipeta ergonómicas
Sí
Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios
500 mm
Videos
  • Buerkle - Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    The disposable samplers can be used to take samples from highly liquid to high-viscosity media.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    SDS
    Documentos Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote250644 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog Number5393-3321
    Número de lote243599 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha07/10/2024 Catalog Number5393-3321
    Número de lote243373 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/09/2024 Catalog Number5393-3321
    Número de lote242184 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/06/2024 Catalog Number5393-3321
    Número de lote241573 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/05/2024 Catalog Number5393-3321
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Buerkle™ Tomamuestras desechable ViscoDispo de HDPE > Capacidad: 100 ml; Longitud: 500 mm; Estéril