Learn More
3M™ Indicadores biológicos de lectura rápida Attest™
Supervisa la eficacia del proceso de esterilización por vapor y proporciona resultados en cuestión de 3 horas. Los indicadores biológicos de lectura rápida 3M™ Attest™ proporcionan la mejor garantía de esterilidad al desafiar al esterilizador con esporas cuantificables y de alta resistencia.
Marca:  3M™ 7000053661
Código de producto. 11983604
  • 439.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fácil de usar e interpretar con pantalla de color
  • Los indicadores biológicos autónomos reducen significativamente la posibilidad de contaminación
  • Minimiza los falsos positivos
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
EN886-1-2 y ISO 11138-1-3
Indicador biológico
50 paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Indicadores biológicos de lectura rápida Attest™ > Cantidad: 50/pack