Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas universales de 3 dedos de alta resistencia
Sujete de forma segura matraces, vasos de precipitados y buretas con estas pinzas de extensión. Las pinzas de extensión de tres dientes de alta resistencia cuentan con un innovador diseño de horquilla cerrado que minimiza la contaminación y la corrosión de los componentes internos y resulta fácil de limpiar y descontaminar.
69.80€ - 114.40€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinzas de uso general |
Material | Zinc niquelado |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11795459
|
Cole-Parmer™
08021-16 |
103 mm |
114.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11725439
|
Cole-Parmer™
08021-02 |
50 mm |
72.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11705469
|
Cole-Parmer™
08021-14 |
61 mm |
69.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11715469
|
Cole-Parmer™
08021-12 |
32 mm |
72.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
El diseño permite el uso de la profundidad completa de las pinzas: sin la interferencia de resortes o funcionamientos internos. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
- Disponibles en 3 tamaños diferentes, pequeño, medio y grande
- Fabricadas con cinc niquelado
- Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100°C.
- Ideal para objetos de forma irregular
- Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las pinzas a bastidores de laboratorio, soportes u otros aparatos.
Especificaciones
1 unidad | |
Pinzas de uso general | |
Zinc niquelado |