Learn More
Kartell™ Garrafas de cuello estrecho de material resistente Código de producto.: 10643852
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Kartell™ Garrafas de cuello estrecho de material resistente
Código de producto. 10643852
50 L
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
25 L
50 L
Código de producto. 10643852
Marca: Kartell™ 0165000
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apta para alimentos; esterilizable en autoclave
  • Muy resistente
  • El tapón de la junta tórica lo hace a prueba de fugas
  • El tapón se puede cablear para una mayor seguridad
  • Incluye asas de transporte
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 13 gal
Capacidad (métrico) 50 L
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción Con tapón de sellado con junta tórica
Diámetro interior del cuello (métrico) 79,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 350 mm
Para utilizar con (aplicación) Apta para alimentos
Altura con tapón (métrico) 700 mm
Incluye Tapón, asas de transporte
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Estrecha
Estilo de cuello Estrecha
N.° por paquete 2 Pk.
Tipo de producto Garrafa de paredes resistentes
Título del producto
Kartell™ Garrafas de cuello estrecho de material resistente >