Learn More
Heidolph™ Instruments Paquete HEI-VAP Reaction Extraction-Chill, enchufe UE
El paquete Hei-VAP Reaction Extraction-Chill incluye un elevador motorizado, un enfriador y un sensor de temperatura de vapor.
Marca: Heidolph™ Instruments 574-23600-00
Descripción
- Hei-VAP Expert Control con elevador motorizado y juego de instrumental de vidrio G6 vertical
- Bomba de vacío Rotavac Vario Tec
- Sensor de temperatura de vapor
- Enfriador Hei-CHILL 350
- Cable RS 232
- Fluido térmico Kyro 30 (10 l)
- Juego de tubos
Especificaciones
Rotavapor con elevador motorizado | |
Enchufe europeo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron