Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5 Código de producto.: 15493429
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5
Código de producto. 15493429
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Código de producto. 15493429
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60712.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para la investigación biológica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP15L524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2025 Catalog NumberJ60712.AK,J60712.AP
Número de loteM11L542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberJ60712.AK,J60712.AP
Número de loteY10K500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberJ60712.AK,J60712.AP
Número de loteX28K527 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberJ60712.AK,J60712.AP
Número de loteU02K502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog NumberJ60712.AK,J60712.AP
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5 >