Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,0 Código de producto.: 15425779
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,0
Código de producto. 15425779
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Código de producto. 15425779
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63578.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración 1.0 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP15L508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Número de loteP15L507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Número de loteY18K535 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Número de loteX29K519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Número de loteX01K534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,0 >