Learn More
HEPES sal sódica, > 98 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11471952
HEPES sal sódica, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471952 Tienda MP Biomedicals Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Código de producto. 11471952
Marca: MP Biomedicals 0210559380
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.3
Título del producto
HEPES sal sódica, > 98 %, MP Biomedicals™ >