Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica HEPES, 99 % Código de producto.: 11457837
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica HEPES, 99 %
Código de producto. 11457837
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11457837
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16516.22
Solicitar formato a granel o personalizado
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)] is a general purpose buffer for biological research. Its applications include, tissue culture, Phosphorylation and photophosphorylation, fixative Transmission electron microscopy, protein synthesis, preventing binding to non-receptor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES [N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-(ácido 2etanosulfónico)] es un tampón de uso general para la investigación biológica. Sus aplicaciones comprenden el cultivo de tejidos, la fosforilación y la fotofosforilación, la microscopía electrónica de transmisión fijadora, la síntesis de proteínas, lo que evita la unión a materiales no receptores.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water.
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0455462 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Número de loteA0447794 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Número de lote10243600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2022 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Número de lote10237910 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Número de lote10197342 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica HEPES, 99 % >