Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.62€ - 84.82€
CAS | 111-71-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14O |
Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
Número MDL | MFCD00007028 |
Clave InChI | FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal |
PubChem CID | 8130 |
ChEBI | CHEBI:34787 |
Nombre IUPAC | heptanal |
SMILES | CCCCCCC=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11389819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23830.AE |
100 mL |
24.62€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11369819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23830.AK |
250 mL |
31.56€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23830.AP |
500 mL |
51.05€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23830.AU |
1000 mL |
84.82€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl heptanal se utiliza como intermediario de síntesis en la industria de las fragancias y los sabores. Es el precursor del 1-heptanol, el heptanoato de etilo y ciertos lubricantes.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 1,3 g/l.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
111-71-7 | |
114.19 | |
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | |
8130 | |
heptanal |
C7H14O | |
MFCD00007028 | |
heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal | |
CHEBI:34787 | |
CCCCCCC=O |
Especificaciones
Heptanal | |
-43°C | |
152°C to 154°C | |
0.97 | |
C7H14O | |
MFCD00007028 | |
1560236 | |
14,4658 | |
Soluble in water 1.3g/L. | |
CCCCCCC=O | |
114.19 | |
CHEBI:34787 | |
97% |
111-71-7 | |
0.85 | |
35°C (95°F) | |
Unpleasant | |
1.4125 | |
UN3056 | |
Air Sensitive | |
heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal | |
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N | |
heptanal | |
8130 | |
114.19 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:N-HEPTALDEHÍDO
missing translation for 'einecsNumber' : 203-898-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MI6900000
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Heptanal
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Heptanal