Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369819
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369819
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Código de producto. 11369819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23830.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El heptanal se utiliza como intermediario de síntesis en la industria de las fragancias y los sabores. Es el precursor del 1-heptanol, el heptanoato de etilo y ciertos lubricantes.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 1,3 g/l.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-71-7
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00007028
Clave InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthalMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nombre IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanal
Punto de fusión °C to 43°C
Densidad 0.818
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Índice de refracción 1.4125
Cantidad 250 mL
Número UN UN3056
Beilstein 1560236
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,4658
Información de solubilidad Soluble in water 1.3g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252874 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog NumberB23830.AE,B23830.AU,B23830.AK,B23830.AP
Número de lote10238247 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberB23830.AE,B23830.AU,B23830.AK,B23830.AP
Número de lote10248451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog NumberB23830.AE,B23830.AU,B23830.AK,B23830.AP
Número de lote10234392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2022 Catalog NumberB23830.AE,B23830.AU,B23830.AK,B23830.AP
Número de lote10137521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23830.AE,B23830.AU,B23830.AK,B23830.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >