Learn More
Thermo Scientific™ Kit de apilamiento Heratherm
Kit de apilamiento para 2 estufas e incubadoras Heratherm de 100 l o 60 l encima
Marca: Thermo Scientific™ 50126666
324.62 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Kit de apilamiento para 2 estufas e incubadoras Heratherm de 100 l o 60 l encima. Se recomienda si se realiza un ciclo de descontaminación en la unidad inferior o se apila una incubadora en un horno
Kit de apilamiento Heratherm
Para 2 estufas e incubadoras de 100 l o 60 l encima de las estufas de 100 l Heratherm
Se recomienda si se realiza un ciclo de descontaminación en la unidad inferior o se apila una incubadora en un horno
Apto para su uso con:
Hornos de
seguridad de protocolo avanzado de protocolo avanzado de protocolo general
448 x 511 mm
Especificaciones
100 l o 60 l sobre estufas e incubadoras Heratherm de 100 l | |
100 l o 60 l | |
Accesorios para estufas |
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31