Learn More
Hexametilenetramina 99, +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11443437
Hexametilenetramina 99, +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443437
5000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11443437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17213.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la hexametilenetramina se utiliza como agente de formilación en la síntesis y como agente precipitante. También se utiliza en la producción de resinas fenólicas y sus compuestos de moldeo, que encuentran aplicación como aglutinantes en materiales ignífulos, forros de frenos y embrague. Participa en la preparación de 5-tert-butilo-2-hidroxi-isoftalaldehído. Es útil para el tratamiento de la infección del tracto urinario. Además, se utiliza en la reacción de Duff, reacción de Sommelet y en la reacción de Delepine.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, cloroformo y acetona.
Notas
higroscópicas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Evite condiciones como llamas, chispas y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6H12N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Número MDL MFCD00006895
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
Punto de fusión ∼280°C (sublimation)
Densidad 1.33
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 5000 g
Número UN UN1328
Beilstein 2018
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5966
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Número de lote10247881 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Número de lote10238069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Número de lote10239366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Número de lote10238163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexametilenetramina 99, +%, Thermo Scientific Chemicals >