Learn More
Thermo Scientific™ Microtubo de alto rendimiento con cierre de sellado a presión
Se recomienda cuando se utilizan tubos de microcentrífuga en rotores de microultracentrífuga de Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ 314352H01
174.72 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Se recomienda cuando se utilizan tubos de microcentrífuga en rotores de microultracentrífuga de Thermo Scientific.
- Microtubo de alto rendimiento de 1,5 ml con cierre de sellado a presión.
- Se recomienda cuando se utilizan tubos de microcentrífuga en rotores de microultracentrífuga de Thermo Scientific.
- La RCF máxima de este microtubo es de 201 000 x g
Especificaciones
Microtubo | |
1,5 mL | |
55.000 rpm | |
42 mm |
Rotores S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6 y S80-AT3 con adaptadores. Los rotores S55-A2 y S45-A se utilizan sin adaptadores. | |
201.000 x g | |
11 mm | |
100 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31