Learn More
Wheaton™ Bolsa esterilizable en autoclave a altas temperaturas
Bolsa de autoclave perfecta para la eliminación segura de residuos biológicos
Marca: Wheaton™ 370110
120.65 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se puede utilizar a altas temperaturas.
- Para la inactivación de las muestras biológicas más resistentes
Especificaciones
Bolsa de autoclave para riesgos biológicos | |
Sí | |
Autoclave | |
No estéril | |
200 | |
415 x 600 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Residuos de laboratorio de esterilización en autoclave | |
Polipropileno | |
Riesgo biológico | |
Hasta 135 °C |