Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento HisTrap™
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de células homogeneizadas no aclaradas. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento Cytiva HisTrapTM se han preempaquetado con Ni SepharoseTM de alto rendimiento y se han diseñado para la purificación sencilla de alta resolución de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
Marca:  Cytiva 29051021
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15167956
  • 65.00€ / 1 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Prepacked with Ni Sepharose™ High Performance medium
  • Negligible nickel ion leakage
  • Pressure Max: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • 1 and 5mL columns
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Manual operation with syringe, pump or chromatography system
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed Dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: 4mL/min.
5mL columns
  • Bed Dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: 5mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 mL
7 mm
4 mL/min. (1 mL), 5 mL/min. (5 mL)
De 3 a 12
De 4 °C a 30 °C
1 mL
0.2 in.
HisTrap HP son columnas IMAC cargadas de níquel para la purificación de proteínas etiquetadas con His de alta resolución con una alta capacidad de unión para una recuperación maximizada.
Polipropileno
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Pre-packed Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento HisTrap™ > Flow velocity: 4mL/min.; Bed Dimensions: 7 x 25mm; 1 x 1mL