Learn More
HMGXB4 Rabbit anti-Human, Proteintech
Rabbit PolyClonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HMGXB4 |
|---|---|
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16883315
|
Proteintech
24821-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16873315
|
Proteintech
24821-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
High mobility group (HMG) proteins are nonhistone chromosomal proteins.Especificaciones
| HMGXB4 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9UGU5 | |
| 10042 | |
| HMGXB4 Fusion Protein Ag20424 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HMGXB4 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| HMG box containing protein 4, HMG box domain containing 4, HMG2L1, HMGBCG, HMGXB4, Protein HMGBCG, THC211630 | |
| HMGXB4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |