missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HNF-3 beta/FoxA2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP1-30966
448.80 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "25306" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HNF-3 beta/FoxA2 Polyclonal specifically detects HNF-3 beta/FoxA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
HNF-3 beta/FoxA2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
FOXA2 | |
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human FOXA2. The exact sequence is proprietary. | |
Affinity Purified | |
RUO | |
3170 | |
Human, Mouse | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
1.0mg/mL | |
Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:1000 | |
forkhead box A2, Forkhead box protein A2, hepatic nuclear factor-3-beta, hepatocyte nuclear factor 3, beta, hepatocyte nuclear factor 3-beta, HNF-3B, HNF-3-beta, HNF3BTCF-3B, MGC19807, TCF3B, Transcription factor 3B | |
Rabbit | |
48 kDa | |
100 μL | |
Primary | |
Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Japanese Medaka (100%), Xenopus laevis (90%), and Xenopus tropicalis (100%). Not yet tested in any other species. | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HNF-3 beta/FoxA2 Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mg; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido