Learn More
Thermo Scientific™ Controladores de temperatura de derivación de gas caliente
Combine estos reguladores de temperatura de derivación de gas caliente con los sistemas de almacenamiento de crioconservación con NL 2Thermo Scientific™ CryoPlus™ para aumentar su utilidad.
Marca: Thermo Scientific™ 195700
Alertas:
La opción instalada in situ debe ser instalada por un profesional cualificado.
Descripción
Combine los reguladores de temperatura de derivación de gas caliente Thermo Scientific™ con los sistemas de almacenamiento de crioconservación con NL2 Thermo Scientific™ CryoPlus™ para aumentar su utilidad.
Características:- 120 V o 220 V
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
La opción instalada in situ debe ser instalada por un profesional cualificado.
Especificaciones
Instalado in situ (requiere un profesional cualificado); 120 V | |
Instalado in situ | |
CryoPlus 1,2,3,4 | |
120/220 V |