Learn More
Memmert™ Cámara climática HPP, 260 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): del 10 al 90 %; luz: Módulo de luz opcional
Marca: Memmert™ HPP260
Descripción
- Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
- 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- Humidificación activa y deshumidificación ajustable desde 10 a 90 % de rh con visualización digital de humedad relativa - Resolución de pantalla 0,1 %, precisión de ajuste 0,5 %
- Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
- Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
- Puertas interiores de vidrio
- Carcasa posterior de acero chapado en zinc
- Escala de temperatura: de 0°C a + 70 °C sin luz; + 15 °C a + 40 °C con luz
- Configuración de idioma alemán/inglés/español/francés
- Tres valores de temperatura libremente seleccionables, calibración de 2 puntos para la humedad: 20 y 90 % de rh
- Alarma en caso de exceso de temperatura o de temperatura insuficiente, la función de calefacción se desactiva en caso de exceso de temperatura, la función de refrigeración en caso de temperatura insuficiente
- Diagnóstico integral de fallos para el control de temperatura y humedad
Especificaciones
Acústicas y visuales | |
Controlador de procesos PID con microprocesador multifuncional | |
Acero inoxidable | |
Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc | |
Del 10 al 90 % | |
Cámara climática | |
Química Analítica, fabricación, microbiología, investigación química, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y minería | |
1 % | |
0,1 °C | |
2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A | |
640 mm | |
800 mm | |
121 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE | |
260 l | |
Módulo de luz opcional | |
Tipo alemán | |
De 0 °C a 70 °C | |
Twin Display | |
Acero inoxidable | |
20 y 90 % | |
0,1 °C | |
824 mm | |
1186 mm | |
500 mm | |
103 kg | |
230 V |
Videos
-
Memmert HPP and ICH L climate chambers