Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
Potent AMPA antagonist; more water soluble form of NBQX (Cat. No. 0373)
Marca:  Tocris Bioscience™ 1044/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18716126
  • 336.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
NBQX disodium salt is a selective and competitive AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 = 0.15 μM and 4.8 μM, respectively). NBQX blocks the antidepressant effects of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529), decreases mTOR and BDNF levels. NBQX is neuroprotective, anticonvulsant, antinociceptive and active in vivo.
NBQX disodium salt is a more water-soluble form of NBQX (Cat. No. 0373).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt
>98%
Soluble to 100mM in water
Observed MW: 380.24
479347-86-9
10 mg
C12H6N4O6SNa2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt > 10mg
Para uso exclusivo en investigación