Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
Potent AMPA antagonist; more water soluble form of NBQX (Cat. No. 0373)
177.00€ - 1330.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt
CAS 479347-86-9
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Solubilidad Soluble to 100mM in water
Fórmula molecular C12H6N4O6SNa2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18716126
Ver documentos
Tocris Bioscience™
1044/10
10 mg
336.00€
10 miligramos
18095352
Ver documentos
Tocris Bioscience™
1044/50
50 mg
1330.00€
50 miligramos
18745757
Ver documentos
Tocris Bioscience™
1044/1
1 mg
177.00€
1 miligramo
Descripción
Descripción
NBQX disodium salt is a selective and competitive AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 = 0.15 μM and 4.8 μM, respectively). NBQX blocks the antidepressant effects of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529), decreases mTOR and BDNF levels. NBQX is neuroprotective, anticonvulsant, antinociceptive and active in vivo.
NBQX disodium salt is a more water-soluble form of NBQX (Cat. No. 0373).
Especificaciones
Especificaciones
2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt
>98%
C12H6N4O6SNa2
479347-86-9
Soluble to 100mM in water
Observed MW: 380.24
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt