missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Galectin-1 Monoclonal Antibody (02), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Thermo Scientific MA541067
310.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Galectin-1 belongs to a large family of carbohydrate-binding proteins called lectins. Galectin-1can be either monomeric or homodimeric and is found in a wide variety of cells and tissue types. Galectin-1 can control cell growth, proliferation, induce apoptosis of activated T cells while it can also modulate cytokine secretion or inhibit pro-inflammatory cytokine production. Galectin-1 plays an important role in acute and chronic inflammation.
Especificaciones
Human Galectin-1 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
LGALS1 | |
14 kDa laminin-binding protein; 14 kDa lectin; AA410090; beta-galactoside binding protein; beta-galactoside-binding lectin; beta-galactoside-binding lectin L-14-I; beta-galactoside-binding protein 14kDa; DKFZp686E23103; GAL1; GAL-1; Galaptin; Galbp; galectin 1; galectin 1; LGALS1; Galectin1; galectin-1; galectin-1-like protein; GBP; HBL; H-Galectin-1; HLBP14; HPL; L14; L-14.5; Lactose-binding lectin 1; Lect14; Lectin galactoside-binding soluble 1; lectin, galactose binding, soluble 1; lectin, galactoside binding soluble 1; lectin, galactoside-binding, soluble, 1; lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1); Lgals1; LGAS1; OPG-1; pm12; Putative MAPK-activating protein PM12; RL 14.5; similar to galactose-binding lectin; S-Lac lectin 1; unnamed protein product | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
3956 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
02 | |
PBS with no preservative | |
P09382 | |
LGALS1 | |
Recombinant Human Galectin-1/LGALS1 protein | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human Galectin-1 Monoclonal Antibody (02), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido