missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse Cleaved Caspase-3 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
278.00€ - 483.00€
Especificaciones
Antígeno | Caspase-3 |
---|---|
Clon | 269518 |
Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18135031
|
R&D Systems
IC835G-100 |
100 Tests |
483.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18708468
|
R&D Systems
IC835G-025 |
25 Tests |
278.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Caspase-3 Monoclonal specifically detects Caspase-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.Especificaciones
Caspase-3 | |
Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
Monoclonal | |
Supernatant | |
RUO | |
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
Apopain, apoptosis-related cysteine protease, CASP3, CASP-3, caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-3, Caspase3, CPP32, CPP-32, CPP32B, CPP32SREBP cleavage activity 1, Cysteine protease CPP32, EC 3.4.22, EC 3.4.22.56, LICE-1, PARP cleavage protease, procaspase3, Protein Yama, SCA-1, Yama | |
CASP3 | |
Primary | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
269518 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 488 | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
U26943 | |
836 | |
IgG | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Detects human and mouse Caspase-3 cleaved at Asp175. No cross-reactivity was detected with the full-length procaspase-3 or other caspases. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human/Mouse Cleaved Caspase-3 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™