Learn More
Human/Mouse Cleaved Caspase-3 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  R&D Systems IC835G-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18135031
  • 483.00€ / 100 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Caspase-3 Monoclonal specifically detects Caspase-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Human/Mouse Cleaved Caspase-3 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 Tests; Unlabeled