Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 4015.00€
Especificaciones
Número de acceso | P08476, P18331, Q04998 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 16323, 29200, 3624 |
Nombre | Human/Mouse/Rat Activin A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17851733
|
Gibco™
120-14E-100UG |
100 μg |
802.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17800673
|
Gibco™
120-14E-10UG |
10 μg |
203.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
30087732
|
Gibco™
120-14E-01M |
2 x 500 μg |
4015.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17810113
|
Gibco™
120-14E-1MG |
2 x 500 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
17881223
|
Gibco™
120-14E-250UG |
250 μg |
1410.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17800113
|
Gibco™
120-14E-2UG |
2 μg |
83.75€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17850453
|
Gibco™
120-14E-500UG |
500 μg |
2420.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17881363
|
Gibco™
120-14E-50UG |
50 μg |
484.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
120-14E-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-14E-500UG). Recombinant Human/Murine/Rat Activin A is a 26.0 kDa disulfide-linked homodimer of two betaA chains, each containing 116 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Activins are dimeric growth and differentiation factors which belong to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins. Activins signal through a heteromeric complex of receptor serine kinases which include at least two type I ( I and IB) and two type II (II and IIB) receptors. These receptors are all transmembrane proteins, composed of a ligand-binding extracellular domain with cysteine-rich region, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain with predicted serine/threonine specificity. Type I receptors are essential for signaling; and type II receptors are required for binding ligands and for expression of type I receptors. Type I and II receptors form a stable complex after ligand binding, resulting in phosphorylation of type I receptors by type II receptors. Activin A mutations are associated with fibrodysplasia ossificans progressive.Especificaciones
P08476, P18331, Q04998 | |
protein with no preservative | |
Human/Mouse/Rat Activin A | |
RUO | |
Inhba | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
16323, 29200, 3624 | |
E. coli | |
activin A; activin beta-A chain; BMP7; BMP-7; Bone morphogenetic protein 7; EDF; Eptotermin alfa; erythroid differentiation factor; erythroid differentiation protein; follicle-stimulating hormone-releasing protein; FRP; FSH-releasing protein; INHB; Inhba; inhibin B subunit; inhibin beta A chain; inhibin beta A protein; inhibin beta A subunit; inhibin beta-A; inhibin beta-A-subunit; inhibin beta-subunit; inhibin subunit beta A; inhibin, beta A; inhibin, beta A (activin A, activin AB alpha polypeptide); Inhibin, beta-1; OP1; OP-1; Osteogenic protein 1; unnamed protein product | |
Unconjugated | |
GLECDGKVNI CCKKQFFVSF KDIGWNDWII APSGYHANYC EGECPSHIAG TSGSSLSFHS TVINHYRMRG HSPFANLKSC CVPTKLRPMS MLYYDDGQNI IKKDIQNMIV EECGCS | |
≥ 97% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |