Learn More
R&D Systems™ Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA
Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DY6220-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Collagen I alpha 1.
Especificaciones
1 Kit (for 5 Plates) | |
Biotin | |
ELISA | |
Alpha-1 type I collagen, COL1A1, COL-IA1, Collagen 1, Collagen 1 alpha 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, Collagen Type I Alpha 1 Chain, collagen, type I, alpha 1, Collagen1, Collagen-1, EDSARTH1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain |
Human | |
31.20 to 2000 pg/mL | |
1277 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
R&D Systems™ Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA > Five 96-well plates
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido