Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular de insectos HyClone™
Aumente el rendimiento celular con múltiples líneas de insectos en una variedad de ambientes de cultivo con los medios de cultivo celular de insectos HyClone™.
Marca: Cytiva SH30065.01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
2° to 8°C | |
PETE | |
500 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
Cytiva Medios de cultivo celular de insectos HyClone™ > 500mL PETE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido