Learn More
Hidracina monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hidrazina hidratada utilizada como reactante en las ciclaciones de piridinonas. También se utiliza en el estudio de semiconductores de nanocristales para participar en la funcionalización y pasivación de estados de superficie. Se utiliza ampliamente como agente reductor o como intermediario de síntesis en diversos sectores industriales como el tratamiento del agua (efluentes, calderas industriales), el proceso de tratamiento químico (metales, extracción de minas) o la síntesis de ingredientes activos (productos farmacéuticos y agroquímicos).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 120°C to 121°C |
Nombre del producto químico o material | Hydrazine monohydrate |
Punto de fusión | -52°C |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido incoloro |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Fórmula lineal | H2NNH2·H2O |
Número UN | UN2030 |
Temperatura de inflamación | 75° (167°F) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z05K013 | Certificado de análisis | 06/12/2024 | 016651.36,016651.57,016651.A3,016651.22 |
U16K003 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | 016651.36,016651.57,016651.A3,016651.22 |
U29J026 | Certificado de análisis | 21/09/2023 | 016651.36,016651.57,016651.A3,016651.22 |
N07I005 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 016651.36,016651.57,016651.A3,016651.22 |
B21Y027 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 016651.36,016651.57,016651.A3,016651.22 |
Seguridad y manipulación
- Hydrazine monohydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine monohydrate