Learn More
Sulfato de hidracina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10117383
Sulfato de hidracina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117383
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10117383
Marca: Thermo Scientific Acros 423775000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-93-2
Fórmula molecular H4N2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 130.12
Número MDL MFCD00044873
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24842
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine sulfate
Punto de fusión 254.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal H2NNH2·H2SO4
Índice Merck 15, 4810
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.05% max
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467251 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number423771000,423775000,423770500
Número de loteA0467252 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number423771000,423775000,423770500
Número de loteA0448765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number423771000,423775000,423770500
Número de loteA0463597 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423771000,423775000,423770500
Número de loteA0456350 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number423771000,423775000,423770500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de hidracina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >